Natrium-D(+)-glucuronat Monohydrat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
204570250 204571000
ACRO204570250EA 78 CHF
ACRO204570250 ACRO204571000
Natrium-D(+)-glucuronat Monohydrat 99%
Natrium-D(+)-glucuronat Monohydrat
Formel: C₆H₁₀O₇·1H₂O
Melting Pt: 134…140 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151051
CAS-Nummer: 14984-34-0
EINECS: 239-065-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 6.7 to 8.7 % (K.F.)
Specific optical rotation after 2 h
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %