4-(1-Pyrrolidinyl)pyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Pyrrolidinopyridine
B23989.06 B23989.14 B23989.22 AB134122.0005
B23989.06EA 116 CHF
B23989.06 B23989.14 B23989.22 ABCRAB134122.0005
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridin ≥98%
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridin
Purity: 98% CAS No.: 2456-81-7 Molecular Formula: C9H12N2 Formula Weight: 148.21 Flash Point: 142°(287°F) Melting Point: 54-58° Boiling Point: 171-173°/21mm Beilstein Reference: 472443 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00006415
Formel: C₉H₁₂N₂
MW: 148,21 g/mol
Siedepunkt: 171…173 °C (21 mmHg)
Melting Pt: 54…58 °C
Flash-Pt: 142 °C (287 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006415
CAS-Nummer: 2456-81-7
EINECS: 219-534-2
UN: 2923
ADR: 8,II