4-(1-Pyrrolidinyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Pyrrolidinopyridine
AS21750G100 AS21750G25
ACTIAS21750G100EA 0 CHF
ACTIAS21750G100 ACTIAS21750G25
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridin
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridin
Formel: C₉H₁₂N₂
MW: 148.21 g/mol
MDL Number: MFCD00006415
CAS-Nummer: 2456-81-7
EINECS: 219-534-2
UN: 2923
ADR: 8 II