[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen]palladium(II)chlorid-Dichlormethan-Komplex
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20423G1 AS20423G5
ACTIAS20423G1EA 0 CHF
ACTIAS20423G1 ACTIAS20423G5
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen]palladium(II)chlorid-Dichlormethan-Komplex
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen]palladium(II)chlorid-Dichlormethan-Komplex
Formel: C₃₅H₃₀Cl₄FeP₂Pd
MDL Number: MFCD00792899
CAS-Nummer: 95464-05-4