4-Methoxyphenylchlorformiat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
314570050 314570250
ACRO314570050EA 75.4 CHF
ACRO314570050 ACRO314570250
4-Methoxyphenylchlorformiat 98%
4-Methoxyphenylchlorformiat
Formel: C₇H₄BrClO₂
Siedepunkt: 49 °C (.2 mmHg)
Dichte: 1.25 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00013258
CAS-Nummer: 7693-41-6
UN: 3277
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %