Bis(2,2,2-trifluorethyl)amin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L16709.03 L16709.06
L16709.03EA 132 CHF
L16709.03 L16709.06
Bis(2,2,2-trifluorethyl)amin 95%
Bis(2,2,2-trifluorethyl)amin
Purity: 96% CAS No.: 407-01-2 Molecular Formula: (CF3CH2)2NH Formula Weight: 181.08 Refractive Index: 1.3010 Boiling Point: 70-71° UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00042094
Formel: C₄H₅F₆N
MW: 181,08 g/mol
Siedepunkt: 70…71 °C
Dichte: 1.100
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042094
CAS-Nummer: 407-01-2
EINECS: 206-978-7
ADR: 8,III