2,2,2-Trifluorethyltrichlormethansulfonat ≥94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L08635.06 L08635.14
L08635.06EA 201 CHF
L08635.06 L08635.14
2,2,2-Trifluorethyltrichlormethansulfonat ≥94%
2,2,2-Trifluorethyltrichlormethansulfonat
Purity: 94% CAS No.: 23199-56-6 Molecular Formula: Cl3CSO2OCH2CF3 Formula Weight: 281.47 Refractive Index: 1.4220 Odour: Acrid Boiling Point: 84-86°/20mm Beilstein Reference: 1108366 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00042400
Formel: C₃H₂Cl₃F₃O₃S
MW: 281.47 g/mol
Siedepunkt: 84…86 °C (20 mmHg)
Melting Pt: –70 °C
Dichte: 1.714
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042400
CAS-Nummer: 23199-56-6
EINECS: 245-484-6
UN: 3265
ADR: 8 II