4'-Amino-2'-hydroxyacetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
1-(4-Amino-2-hydroxyphenyl)ethanone, 1-(4-Amino-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
AS40044G1
AS40044G5
ACTIAS40044G1EA
0
CHF
ACTIAS40044G1
ACTIAS40044G5
4'-Amino-2'-hydroxyacetophenon
4'-Amino-2'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₉NO₂ MW: 151,1600 g/mol |
MDL Number:
MFCD00100636 CAS-Nummer: 2476-29-1 |