2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H54136.AEEA 112 CHF
H54136.AE H54136.AP
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoat 99%
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoat
Formel: C₁₇H₂₇NO₂
MW: 277,40 g/mol
Siedepunkt: 325 °C
Dichte: 0,995
Flash-Pt: 113 °C (235 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017526
CAS-Nummer: 21245-02-3
EINECS: 244-289-3