5-Formyl-2-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50864G1
AS50864G5
ACTIAS50864G1EA
0
CHF
ACTIAS50864G1
ACTIAS50864G5
5-Formyl-2-methoxyphenylboronsäure
5-Formyl-2-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BO₄ |
MDL Number:
MFCD01319044 CAS-Nummer: 127972-02-5 |