3-Formyl-4-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Formyl-4-methoxybenzeneboronic acid
AS51441G1
AS51441G100
AS51441G5
ACTIAS51441G1EA
0
CHF
ACTIAS51441G1
ACTIAS51441G100
ACTIAS51441G5
3-Formyl-4-methoxyphenylboronsäure
3-Formyl-4-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BO₄ MW: 179,97 g/mol |
MDL Number:
MFCD02093661 CAS-Nummer: 121124-97-8 |