4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20340G25 AS20340G5
ACTIAS20340G25EA 191 CHF
ACTIAS20340G25 ACTIAS20340G5
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyd
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyd
Formel: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,1833 g/mol
MDL Number: MFCD02681938
CAS-Nummer: 99662-34-7