2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30059G1 AS30059G5
ACTIAS30059G1EA 0 CHF
ACTIAS30059G1 ACTIAS30059G5
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyd
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyd
Formel: C₁₀H₈N₂O
MDL Number: MFCD03086186
CAS-Nummer: 138479-47-7