3'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23039G1 AS23039G5
ACTIAS23039G1EA 0 CHF
ACTIAS23039G1 ACTIAS23039G5
3'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon
3'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
MDL Number: MFCD09055140
CAS-Nummer: 699-92-3