4'-Brom-2'-fluoracetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
AS32821G1 AS32821G5
ACTIAS32821G1EA 0 CHF
ACTIAS32821G1 ACTIAS32821G5
4'-Brom-2'-fluoracetophenon
4'-Brom-2'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
MDL Number: MFCD03411551
CAS-Nummer: 625446-22-2