2-Brom-4'-fluor-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
AS23916G100 AS23916G25 AS23916G5
ACTIAS23916G100EA 0 CHF
ACTIAS23916G100 ACTIAS23916G25 ACTIAS23916G5
2-Brom-4'-fluor-3'-(trifluormethyl)acetophenon
2-Brom-4'-fluor-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₅BrF₄O
MW: 285.0330 g/mol
MDL Number: MFCD03094509
CAS-Nummer: 537050-14-9