3-(Hydroxymethyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS51367G1
AS51367G5
ACTIAS51367G1EA
0
CHF
ACTIAS51367G1
ACTIAS51367G5
3-(Hydroxymethyl)phenylboronsäurepinakolester
3-(Hydroxymethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₉BO₃ |
MDL Number:
MFCD09266196 CAS-Nummer: 443776-76-9 |