1H-Pyrazol-4-carbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Pyrazolecarboxylic acid
AS31266G1
AS31266G5
ACTIAS31266G1EA
0
CHF
ACTIAS31266G1
ACTIAS31266G5
1H-Pyrazol-4-carbonsäure
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₄H₄N₂O₂ MW: 112.09 g/mol |
MDL Number:
MFCD00011558 CAS-Nummer: 37718-11-9 EINECS: 253-641-5 |