Fmoc-phenylalaninol
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
BACE4025445.0001EA
0
CHF
BACE4025445.0001
BACE4025445.0005
Fmoc-phenylalaninol
Fmoc-phenylalaninol
Formel:
C₂₄H₂₃NO₃ MW: 373,452 g/mol |
MDL Number:
MFCD00235941 CAS-Nummer: 129397-83-7 EINECS: 252-661-1 |