S-Pak® Membranfilter
Lieferant: Merck
HABG047S6 HAWG047S6 HAGG050S6 HABG050S6 HCWG047S6
MILFHABG047S6EA 577 CHF
MILFHABG047S6 MILFHAWG047S6 MILXHAGG050S6 MILFHABG050S6 MILXHCWG047S6
S-Pak® Membranfilter
Filter Membranfilter
Die hydrophilen sterilen Membranen von S-Pak™ sind durch ein blaues Blatt Papier geschützt, das dafür sorgt, dass die Membran mit der Folie in Kontakt bleibt und so maximale Produktivität und Effizienz gewährleistet. Diese Schutzfolie verhindert die Migration von Klebstoff.
  • Gebrauchsfertig
  • Gitterartige Filteroberfläche
  • Keine hydrophoben Flecken und keine Toxizität
Wird in der mikrobiologischen Analyse von Getränken, Bier, Mineralwasser, Apfelwein, klinischen Labors, Kosmetika, Umweltanalysen, Lebensmitteln und Getränken, industriellerMore Product Information