E.Z.N.A.® SP Plant DNA Kit
Lieferant: OMEGA BIO-TEK
D5511-02
D5511-01
D5511-00
D5511-02EA
1050
CHF
D5511-02
D5511-01
D5511-00
E.Z.N.A.® SP Plant DNA Kit
Nukleinsäure-Reagenzien
Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das E.Z.N.A.® SP Plant DNA Kit wurde speziell für die schnelle und zuverlässige Isolierung von hochwertiger zellulärer Gesamt-DNA aus einer Vielzahl von Pflanzenarten entwickelt. Bis zu 100 mg frische Proben oder 30 mg getrocknete Proben können in weniger als 40 Minuten verarbeitet werden. Die aufgereinigte DNA eignet sich für die meisten Folgeanwendungen einschließlich PCR, Restriktionsverdau und Hybridisierungsverfahren.
- Schnelle Aufreinigung von gebrauchsfertiger, isolierter DNA in weniger als 40 Minuten
- Standardisierte Methode für zuverlässige Ergebnisse aus einer Vielzahl von Proben
- Keine organischen Extraktionen
- Aufgereinigte DNA eignet sich für die meisten Anwendungen