Schlaucholiven, Y-förmig, POM
Lieferant: SEMADENI
0490 0388
SEMA0490EA 2.5 CHF
SEMA0490 SEMA0388
Schlaucholiven, Y-förmig, POM
Fittings und Verbinder
Verbinder, Y-förmig, aus POM, weiß
  • Temperaturbeständig bis 100 °C
  • Robust
  • Gute Chemikalienbeständigkeit