VWR®, Kalibrierbare Ultra-Präzisions-Thermometer
Lieferant: VWR Collection
620-1932EA 519 CHF
620-1932 620-2652 620-2664
VWR®, Kalibrierbare Ultra-Präzisions-Thermometer
Thermometer Digitalthermometer
Diese einsatzbereiten Thermometer mit Fühler sind für Temperaturmessungen mit einer hohen Genauigkeit vorgesehen. Sie können für allgemeine Anwendungen in Luft, Gas, Flüssigkeiten und Feststoffen verwendet werden (abhängig vom Fühlertyp). Sie eignen sich für pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen (Fertigung und Labore in der Lebensmittelindustrie), Milchprodukte, Fisch, Fleisch, das Gesundheitswesen, Blut, Behörden und den Umweltbereich.
  • Batterie-Warnanzeige
  • Kalibrierbar: Eingabe von Offset und Steigung
  • Speicherung von Minimum- und Maximum-Werten und „HOLD“-Funktion
  • Große Auswahl an Fühlern: PT100 (620-1932) oder Typ K, J, N, S oder T (620-2652, 620-2664)
  • Temperaturdrift von 0,002 °C/K, d. h. Genauigkeit von 0,06 °C bei 37 °C
Lieferumfang: Inkl. Fühler, 9-V-Batterie, Kalibrierzertifikat und Transportkoffer.