Kulturschüttelkolben mit drei Schikanen
Lieferant: BELLCO GLASS
2540-00125 2540-00250 2540-00300 2540-00500 2540-01000 2540-02000
BELC2540-00125EA 326.54 CHF
BELC2540-00125 BELC2540-00250 BELC2540-00300 BELC2540-00500 BELC2540-01000 BELC2540-02000
Kulturschüttelkolben mit drei Schikanen
Kolben Kulturkolben
Kolben aus Borosilikatglas Typ 1 Klasse A mit DeLong®-Hals, diese Schüttelkolben sind das grundlegende Werkzeug für die Vorfermentation und Studien zum Bakterienwachstum.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable