Restlösemittel-Standards gemäß ICH-Richtlinien
Lieferant: VWR Chemicals
Der Gehalt an flüchtigen organischen Lösungsmitteln in pharmazeutischen Rohstoffen oder Endprodukten wird durch ICH-Richtlinien festgelegt und überwacht. Die Lösungsmittelrückstände werden anhand ihrer jeweiligen Riskobewertungen in Klassen eingeteilt. VWR bietet nun auch eine Auswahl von Restlösemittel-Standards an.
- Entsprechen der neusten Ph. Eur.-Ausgabe
- Konform mit den ICH-Richtlinien
- Lieferung für alle Chargen mit detailliertem Analysenzertifikat (C von A)
- Verpackt in 1 ml oder 1,5 ml Glasampullen
Klasse I: Benzol, 1,2-Dichlorethan, 1,1-Dichlorethan, Tetrachlormethan, 1,1,1-Trichlorethan.
Klasse IIa: Chlorbenzol, Cyclohexan, 1,2-Dichlorethen (cis-/- trans), Dichlormethan, Dimethylformamid, Ethylbenzol, n-Hexan, Methylcyclohexan, Toluol, Trichlorethen, m-Xylol, o-Xylol, p-Xylol.
Klasse IIb: Acetonitril, Chloroform, 1,2-Dimethoxyethan, N,N-Dimethylacetamid, Dioxan, 2-Hexanon, Methanol, Nitromethan, Pyridin, Tetrahydronaphthalen.
Klasse IIc: Ethylenglycolmonoethylether, Ethylenglycol, Formamid, Ethylenglycolmonomethylether, 1-Methyl-2-pyrrolidon, Sulfolan.
Zertifizierungen: Entsprechen der neusten Ph. Eur.-Ausgabe. Konform mit den ICH-Richtlinien.
Lieferumfang: Mit detailliertem Analysenzertifikat.
Verpackung: 1- oder 1,5-ml-Glasampullen.