VWR®, 3D-Wippschüttler
Lieferant: VWR
VWR®
444-0761EA 1690 CHF
VWRU12620-918 444-0761 444-0760 444-0759
VWR®, 3D-Wippschüttler
Schüttler Rotations-/Wippschüttler
Der flache 3D-Schüttler bietet eine präzise Drehzahlregelung und eine leichtgängige, schaumarme, dreidimensionale Wellenbewegung. Die Basis aus Aluminium bietet eine lange Lebensdauer und eine erhöhte Stabilität; durch das speziell konzipierte Design werden überlaufende Flüssigkeiten von den internen Komponenten abgeleitet. Die Mikroprozessorsteuerung bietet eine elektronische Neigungswinkeleinstellung, die es dem Benutzer ermöglicht, den Wellenbewegungswinkel einfach zwischen 0 und 20° zu verstellen, während das Gerät in Betrieb ist. Die präzise Drehzahlregelung bietet eine sanfte, langsame Wippbewegung bis runter auf 1 min⁻¹.
  • Elektronische Neigungswinkeleinstellung von Null bis 20°, während das Gerät in Betrieb ist
  • LED-Display zeigt gleichzeitig Drehzahl, Neigungswinkel und Zeit an
  • Zeitschaltuhr von 1 s bis 160 h, mit akustischem Alarm nach Ablauf der eingestellten Zeit
  • Kann bei –10 bis +60 °C (max. 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in Kühlräumen, Inkubatoren und CO₂-Umgebungen verwendet werden
Touchpad-Bedienelemente mit gut ablesbaren LED-Anzeigen. Ermöglicht jedes Mal reproduzierbare und genaue Ergebnisse und die problemlose Ablesbarkeit über Labortische hinweg. Die Zeitschaltuhr zeigt die abgelaufene Zeit an. Wenn die Betriebsdauer vom Benutzer programmiert wird, schaltet sich das Gerät nach Ablauf der eingestellten Zeit ab. Es werden die letzten Einstellungen angezeigt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet wurde. Der Überlastungsschutz über optische und akustische Signale wird aktiviert, wenn das System eine Blockierung oder Überlastung der Plattform feststellt. Die Drehzahl-Rampenfunktion erhöht langsam die Drehzahl auf den gewünschten Sollwert, um Spritzer zu vermeiden. Das Gerät passt leicht in die meisten Abzüge und Brutschränke und ist ideal für Blutproben, DNA-Extraktionen, Blotting-Verfahren und allgemeine Mischanwendungen.
Lieferumfang: Lieferung inkl. rutschfester Gummimatte (299×222 mm), geeignet zum Halten von Petrischalen. Stapelplattform muss separat bestellt werden.
Bitte beachten Hinweis: Maximale Drehzahl/Neigungswinkel variieren bei schwerer oder einseitiger Beladung.
Auf Plattform zentriert.