Schutzanzug, 4510
Lieferant: 3M
4510S 4510L 4510M 4510XL 4510XXL 45104XL 45103XL
MMMA4510SEA 365 CHF
MMMA4510S MMMA4510L MMMA4510M MMMA4510XL MMMA4510XXL MMMA45104XL MMMA45103XL
Schutzanzug, 4510
Einweg-Kleidung
Der 3M™ Schutzanzug 4510 ist ein ökonomischen Schutz gegen Infektionserreger, bestimmte gesundheitsgefährdende Staubarten und leichte Flüssigkeitsspritzer. PE-Laminat mit Mikroporen erlaubt das Entweichen von Körperwärme und -feuchtigkeit von der Haut und aus dem Anzug und bieten so dem Träger eine leichte, bequeme aber trotzdem schützende Lösung.
  • Typ 5/6 Schutzanzüge bieten eine kostengünstige Barriere gegen gesundheitsgefährdende Partikel sowie vor leichten Flüssigkeitsspritzern
  • Hergestellt aus einem weichen, sehr leichten, nicht gewebten, mikroporösen
More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Modell 4510
Environmentally Preferable
Antistatisch +
Geschlecht
Anwendungsbereich Outfit Chemikalienschutz,Labor,Industrie,Lebensmittel-Bereich
Gewicht 47 g/m²