Präzisionswaagen, Secura® Serie
Lieferant: Sartorius
Secura®
611-2714EA 4710 CHF
611-2714 611-2736 611-2735 611-2713 611-2734 611-2755 611-2733 611-2754 611-2732 611-2731 611-2753 611-2752 SARBSECURA61021CEU SARBSECURA613-1CEU 611-2730 SARBSECURA61011CEU 611-2751 611-2750 SARBSECURA11031CEU 611-5271 611-3133 611-3134 611-3135 SARBSECURA31011CEU 611-2729 611-2728 611-2727 611-2726 611-2725 611-2724 611-2723 611-2722 611-2721 611-2720 611-2741 611-2740 SARBSECURA31011CFR SARBSECURA612-1CEU SARBSECURA1103-1S 611-2719 611-2718 611-2717 611-2739 611-2738 611-2716 611-2737 611-2715
Präzisionswaagen, Secura® Serie
Waagen
Moderne Waagen speziell für einfache, zuverlässige und sichere Wägevorgänge in regulierten Bereichen. Die Secura® Produktpalette enthält eine Reihe von APC-Funktionen (Advanced Pharma Compliance) als Unterstützung für Dokumentation und Überwachung. Die GLP-konformen Ausdrucke werden auch durch die integrierte Sicherheitskontrolle gesteuert – der Datentransfer zu Drucker oder PC ist gesperrt, wenn allgemeine Funktionsfehler auftreten, z. B. die Waage nicht nivelliert ist, die Minimaleinwaage unterschritten wird oder eine isoCAL-Kalibrierung infolge von Temperaturschwankungen notwendig ist.
  • Touchscreen mit grafischer Benutzeroberfläche, optimiert für Benutzer in pharmazeutischen Labors
  • CAL Audit Trail-Funktion zur Dokumentation der Qualität jedes Einwiegevorgangs
  • Verknüpfung von IsoCAL (interne Kalibrier- und Justierfunktion) mit CAL Audit Trail
  • SQmin – Überwachung der Minimaleinwaage nach USP
  • Passwortschutz der Setup-Einstellungen
  • Kontinuierliche Nivellierungsüberwachung mit LevelControl
Secura® also features built-in protection systems for complete reliability and regulatory compliance and provides highly accurate weighing results and operating convenience. It features integrated protection systems for minimising the risk of obtaining incorrect results and real time alarm messaging and interactive user guidance for levelling to prevent inaccurate results due to an unlevelled balance.
Safe and clear documentation by sample and batch identifiers for keeping perfect track of weighing data and integrated PC direct function and plug and work connectivity to a printer.
Choice of legal verification: Factory verification EU (CEU); factory verification Switzerland (CCH); factory verification France (CFR).
Lieferumfang: Universal-Netzadapter, Schutzabdeckung für den Betrieb, zweisprachige Anleitung "Application Guide", Staubschutz für Analysewaagen und Windschutzring für 0,1 mg Waagen.