pH-Indikatorstreifen, Spezialindikator für die fleischverarbeitende Industrie, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
MQuant®
1.09632.0001EA 22.8 CHF
1.09632.0001
pH-Indikatorstreifen, Spezialindikator für die fleischverarbeitende Industrie, MQuant®, Supelco®
Testpapiere pH-Indikatorstreifen
Die Messung des pH-Werts in Fleisch spielt eine zentrale Rolle bei der Herstellung von Fleischerzeugnissen und deren Qualitätsbewertung.
  • Keine „Kontamination“ des Messorts dank der kovalenten Bindung der Indikatorfarbstoffe
  • Mit diesem Teststreifenprinzip kann die Messung direkt im Fleisch vorgenommen werden (das Kunststoffmaterial ist physiologisch sicher)
  • Kein Proteinfehler
Der Schlachtvorgang löst eine Reihe von biochemischen Prozessen aus, die zu einer Verschiebung des Anfangswertes (pH 7,0) in den sauren Bereich (pH 5,4 – 6,7) führen können. Diese Streifen wurden speziell für die Messung des pH-Werts entweder in Kombination mit pH-Messgeräten oder ganz ohne die Verwendung von Proben und Messgeräten entwickelt.