VWR® Q Path® MicroStar V, Kassetten, im Gestell
Lieferant: VWR Collection
720-2091EA 618 CHF
720-2091 720-2092 720-2093 720-2094 720-2095 720-2096 720-2097 720-2098 720-2090
VWR® Q Path® MicroStar V, Kassetten, im Gestell
Einbettkassetten Biopsiekassetten
Acetalpolymer. Geeignet zum Aufnehmen und Identifizieren von Gewebeproben bei Verarbeitungs-, Einbett- und Schnittverfahren. Beständig gegen alle gängigen histologischen Lösungsmittel. Kassetten mit angeschweißtem Einwegdeckel, Lieferung in Gestellen für Leica und Sakura Kassettendrucker. 2000 Kassetten verpackt zu 40/Gestell.
  • Praktischer Gebrauch mit kleiner Öffnung
  • Beschriftung vorne und an beiden Seiten möglich
  • Kassette mit Lasche zum leichteren Öffnen nach der Imprägnierung