VWR® Q Path® MicroStar II, Kassetten
Lieferant: VWR Collection
720-2073EA 229 CHF
720-2073 720-2074 720-2075 720-2076 720-2077 720-2078 720-2079 720-2080 720-2072
VWR® Q Path® MicroStar II, Kassetten
Einbettkassetten Biopsiekassetten
Acetalpolymer. Geeignet zum Aufnehmen und Identifizieren von Gewebeproben bei Verarbeitungs-, Einbett- und Schnittverfahren. Beständig gegen alle gängigen histologischen Lösungsmittel. Kassetten mit separatem Einwegdeckel, Lieferung in Spenderbox mit 2× 1000 Kassetten und 1× 2000 Deckeln. Diese Kassette ist speziell für Kassettendrucker konzipiert.
  • Anwenderfreundliche Kassette mit kleiner Öffnung
  • Mit Scharnier und separatem Deckel
  • Beschriftungsbereich: 45°-Winkel
  • Kassetten mit Rillen, zum leichteren Öffnen nach der Imprägnierung