VWR® Q Path®, MacroStar II, Kassetten
Lieferant: VWR Collection
720-2225EA 184 CHF
720-2225 720-2226 720-2229 720-2230 720-2231 720-2232 720-2224 720-2227 720-2228
VWR® Q Path®, MacroStar II, Kassetten
Einbettkassetten Biopsiekassetten
Acetalpolymer. Geeignet zum Aufnehmen und Identifizieren von Gewebeproben bei Verarbeitungs-, Einbett- und Schnittverfahren. Beständig gegen alle gängigen histologischen Lösungsmittel. Kassetten in vorgefüllten Spendern für Kassettendrucker. Packung mit 2× 1000 Kassetten und 1× 2000 Deckeln.
  • Große Öffnung für die Filtration von Flüssigkeiten
  • Mit Scharnier und separatem Deckel
  • Beschriftungsbereich: 45°-Winkel