VWR® USC, Ultraschall-Reinigungsgeräte
Lieferant: VWR Collection
142-0087EA 1460 CHF
142-0087 142-0090 142-0094
VWR® USC, Ultraschall-Reinigungsgeräte
Ultraschallbäder
Reinigung mittels Ultraschall ist eine der effizientesten Methoden, um Teile mit komplexer Geometrie, wie z. B. Lamellen, Hinterschneidungen, Bohrungen, Sackbohrungen etc. von Rückständen (Verschmutzungen) zu befreien.
  • Leistungsstarker PZT-Ultraschallwandler mit Keramiktechnologie
  • Homogene Verteilung des Ultraschalls in der Reinigungswanne
  • Geringere Geräuschentwicklung durch höhere Frequenz
  • Robuste Heizung mit integriertem Trockenlaufschutz
  • Thermostat einstellbar bis 80 °C
  • Wanne und Verkleidung aus Edelstahl
Aufgrund der physikalischen Eigenschaften von implodierenden Vakuumbläschen kommt es zur Bildung kleiner Luftblasen in der Reinigungsflüssigkeit; bei der Implosion dieser Bläschen können Druckspitzen bis 1000 bar und Temperaturen bis 5000 °C entstehen, die in alle kleinen Hohlräume gelangen. In Verbindung mit einem auf die Verschmutzung und das zu reinigende Material abgestimmten Reinigungsmittel können durch die entstehende Kavitation ohne zusätzlichen manuellen Arbeitsaufwand auch Rückstände wie Ölkohle, Verkrustungen, Fett, Öle, Oxidation, Farben, Staub, Rost, Kalk usw. schnell, materialschonend und rückstandsfrei von dem zu reinigenden Teil entfernt werden.
Ultraschallbad USC T: Dieser Reihe besitzt eine digitale Zeitschaltuhr mit einem Bereich von 1 bis 99 Minuten, in 1-Minuten-Schritten einstellbar.
Ultraschallbad USC TH: Die digitale Zeitschaltuhr und die stufenlos bis 80 °C einstellbare Wannenheizung unterstützen die Reinigungswirkung. Zur Kontrolle der Heizung leuchtet eine gelbe LED, die bei Erreichen der Solltemperatur wieder erlischt.
Ultraschallbad USC THD und THD/HF (Hochfrequenz): Diese Geräte besitzen ein digitales Bedienfeld für komfortable Einstellung und Bedienung. Die besonderen Merkmale der D-Reihe:
Digitale Zeiteinstellung von 1 bis 99 min oder Dauerbetrieb
Digitale Temperaturanzeige einstellbar bis 80 °C
Heizung mit Trockenlaufschutz ausgestattet
Ultraschall-Leistung einstellbar in neun Stufen von 10 bis 100%
Konstanthaltung der eingestellten Leistung, unabhängig von Füllstand und Temperatur
Doppelhalbwelle mit Sweep
Entgasungsfunktion zur Homogenisierung der Flüssigkeit im Bad
Lieferumfang: Lieferumfang beinhaltet Bad, Stromkabel, passende Adapter und Handbuch. Tankabdeckung und Körbe müssen separat bestellt werden.
Bitte beachten Bitte beachten Sie, dass die Modelle USC 900, 1200, 1700, 2100 und 2600 mit einem Ventil aus Edelstahl zur einfachen Entleerung des Bades ausgestattet sind.