VWR®, Filterkarten für Zytozentrifugen
Lieferant: VWR Collection
720-2059EA 79.3 CHF
720-2059 720-2060 720-2061
VWR®, Filterkarten für Zytozentrifugen
Filter Zentrifugaleinheiten
Zytostreifen aus Filterkarton für Zytozentrifugen. Absorption überschüssiger Flüssigkeiten beim Anfärben von Proben für zytologische Untersuchungen. Können für Shandon und Sakura Cyto-Tek® Zytozentrifugen verwendet werden.
  • Für Einzel- und Mehrfachkammern
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable