Warnschutz-Fleecejacke, Senic 711Z
Lieferant: SIOEN
711ZT01415/S 711ZT01415/M 711ZT01415/L 711ZT01415/3XL 711ZT01415/2XL 711ZT01415/1XL 711ZT01414/M 711ZT01414/L 711ZT01414/3XL 711ZT01414/2XL 711ZT01414/1XL 711ZT01414/S
113-7198EA 151 CHF
113-7198 113-7197 113-7196 113-7195 113-7194 113-7193 113-7191 113-7190 113-7189 113-7188 113-7187 113-7192
Warnschutz-Fleecejacke, Senic 711Z
Arbeitskleidung
Weiche Fleecejacke aus einem atmungsaktivem, doppelseitigem Polyester-Fleece, mit Anti-Pilling-Ausrüstung.
  • Hochstehender Kragen
  • Reißverschluss mit Kinnschutz
  • Eine eingesetzte Brusttasche mit Reißverschluss, zwei eingesetzte Taschen mit Reißverschluss
  • Rund eingesetzte Ärmel, Gummizug am Ärmelende, elastischer Kordelzug im Untersaum
Die Jacke isoliert gut gegen Kälte und kann mit den Regenjacken 703Z und 708Z kombiniert werden (durch Reißverschluss einzippbar).
Rückenlänge: 75 cm
Gewicht: 285 g/m²
Zertifizierungen: EN 471 (3-2), EN 14058 (1XXXX)