Gerinnungsröhrchen, VACUETTE®
Lieferant: Greiner Bio-One
454321_1200 454327_1200 455322_1200 454322_1200 454325_1200 474321_1200 454332_1200 454387_1200 474327 454320BE 454381_1200 454385_1200
GREI454321_1200EA 540 CHF
GREI454321_1200 GREI454327_1200 GREI455322_1200 GREI454322_1200 GREI454325_1200 GREI474321_1200 GREI454332_1200 GREI454387_1200 GREI474327 GREI454320BE GREI454381_1200 GREI454385_1200
Gerinnungsröhrchen, VACUETTE®
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Entnahme und Vorbereitung von Blutproben
VACUETTE® Röhrchen enthalten Natriumcitratlösungen in Konzentrationen von 3,2% oder 3,8% und werden für Assays in der Hämostaseologie verwendet. Das Mischen im Verhältnis von 9 Teilen Blut zu 1 Teil Natriumcitrat erfolgt unmittelbar nach der Blutentnahme durch Über-Kopf-Schwenken des Röhrchens, was eine Gerinnungshemmung durch die Bindung von Calcium zur Folge hat.
  • Glasklar, aber nahezu unzerbrechlich
  • Schraubkappen für mehr Sicherheit und einfacheres Öffnen
  • Farbkodierte Ringe ermöglichen zusätzliche visuelle Identifikation der Röhrcheneigenschaften
  • Längere