Stereo-Zoom-Mikroskope, SMZ-171
Lieferant: Motic
630-2028EA 1940 CHF
630-2028 630-2027 630-2026 630-2025 630-2024 630-1807
Stereo-Zoom-Mikroskope, SMZ-171
Mikroskope
Das SMZ-171 bietet eine modulare Bauweise und kann durch Auswahl eines Kopf, einer Halterung und eines Stativs individuell angepasst werden.
  • Greenough Optiksystem
  • Arbeitsabstand von 110 mm
  • Durchlichtbeleuchtung mit Kippreflektor
Die optische Leistung (max. 460 lp/mm) in Kombination mit einem erweiterten Zubehörsortiment machen das SMZ-171 zum Gerät der Wahl für anspruchsvolle Anforderungen sowohl für Routine- und Forschungsaufgaben. Das SMZ-171 liefert klare und verzerrungsfreie 3D-Bilder für biologische und medizinische Präparate, industrielle Qualitätskontrollen und Inspektionen.
Bestellinformation: Ein LED-Ringlicht ist für ein schattenfreies Bild erhältlich.
Lieferumfang: SMZ-171-BP and -TP models include black and white stage plates and dust cover. SMZ-171-BLED and -TLED models include black, white and frosted stage plates and dust cover.