Ablasshahn StopCock
Lieferant: BURKLE
0525-1000 0525-5000 0525-3000 0525-7000
216-2854EA 37 CHF
216-2854 216-0941 216-0940 216-0942
Ablasshahn StopCock
Hähne
Medienberührte Teile aus PP, PE und PTFE.
  • Absolut dichtschließend
  • Besonders leichtgängig
  • Mit Anschluss-Überwurfmutter, garantiert senkrechte Position des Hahns
Die Ablasshähne StopCock passen auf alle Behälter mit R¾" Anschlussgewinde. Mit Gewinde-Adaptern lassen sich die Hähne an fast alle anderen Behälter anschließen. Druckbeständig bis 2 bar bei 20 °C (ohne Auslaufwinkel und Tülle). Auslaufwinkel und drehbarer Ausgießer verhindern Tropfen. Mit konischem Ausgießer für enge Flaschenöffnungen mit einem Durchmesser von 6 bis 8 mm.
Nicht für kristallierende Flüssigkeiten geeignet.