Membranfilter
Lieferant: Merck
PVC502500 PVC504700 PVC503700
MILFPVC502500EA 617 CHF
MILFPVC502500 MILFPVC504700 MILFPVC503700
Membranfilter
Filter Membranfilter
PVC-Membranfilter werden von ASTM, NIOSH und OSHA bei Anwendungen zur Luftüberwachung zur Analyse von Kieselsäure, Ruß, Metallen, Quarzpartikeln und anderen spezifiziert.
  • Qualitativ hochwertiges PVC-Polymer von medizinischem Grad
Anwendungen umfassen Überwachung der Luft auf Partikelverunreinigungen inklusive Kieselsäure, Metallen und Quarz.
Filterfarbe: weiß.
Filteroberfläche: glatt.