VWR® Maximum, Reinraum-Gesichtsmasken
Lieferant: VWR Collection
113-6220EA 389 CHF
113-6220 113-6221 113-6222 113-9930 113-9931
VWR® Maximum, Reinraum-Gesichtsmasken
Masken Reinraum-Masken
Maximum Reinraummasken verfügen über eine dreilagige Konstruktion für überlegene Partikel- und Bakterienfiltrationseffizienz. Diese Masken sind latexfrei.
  • 3-lagige Masken sorgen für eine hohe Bakterien- und Partikelfiltrationseffizienz
  • Äußerst atmungsaktiv und flüssigkeitsresistent
  • Ein vollständig aus Kunststoff geformter Bügel hält das Material vom Mund des Trägers weg und ermöglicht so ein kühleres, angenehmeres Atmen
  • Weicher Nasenbügel gewährleistet eine angepasste, sichere Abdichtung
  • Erhältlich mit Spandex-Ohrschlaufen oder PP-Bändern, ultraschallverschweißt zur Erhaltung von Weichheit und Schutz vor Partikeln
  • Feuchtebeständige, sterile Maske mit einer einzigartigen, leichten inneren Filmschicht für eine verbesserte Feuchtigkeitsbeständigkeit
  • Nur für den Gebrauch in der Industrie und in Reinräumen vorgesehen; nicht zur Verwendung als COVID-19 Schutz
  • Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt für medizinische oder klinische Zwecke im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745/Richtlinie 93/42/EWG
  • Dieses Produkt ist keine persönliche Schutzausrüstung (PSA) im Sinne der Verordnung (EU) 2016/425
Partikelabgabe (Partikel: ≥0,5 μm/Kubikfuß): 196 (IEST-RP-CC003.3)
Bakterienfiltrationseffizienz: >95% (ASTM F2101)
Partikelfiltrationseffizienz: >99% (ASTM F2299)
Delta-P-Atmungsaktivität (mm H₂O/cm²): 1,9 bis 2,2 (MIL-M-36954C)
Streng geprüft und hergestellt in einer nach ISO zertifizierten Einrichtung; Produkte sind durch ein unabhängiges Prüflabor validiert.
Lieferumfang: 50 unsterile Masken pro Beutel, 10 Beutel pro Karton. 10 sterile Masken (113-6222) pro Pack, 5 Packungen pro Beutel. Sterile Masken 113-9930/9931 sind individuell verpackt, 50 individuelle Beutel pro Box, 10 Boxen pro Karton.