Bioreaktor, Wheaton® CELLine™
Lieferant: DWK Life Sciences
WCL0350-5 WCL1000-1 WCL1000-3 WCL1000AD-1 WCL1000AD-3 WCL0350-1
734-2632EA 1128 CHF
734-2632 392-1007 734-2631 392-1008 734-2633 392-1000
Bioreaktor, Wheaton® CELLine™
Bioreaktoren
CELLine™ ist ein Einweg-Bioreaktor mit zwei Fächern aus durchsichtigem, reinen PS und einem Gasaustauschboden aus einer geformten Silikonmembran, die eine 0,2-µm-Belüftungsbarriere bietet. Die Fächer sind durch eine semipermeable 10-kDa-Celluloseacetatmembran getrennt und werden einzeln auf Unversehrtheit geprüft. CELLine™ classic (CL) ist ideal für Laboranwendungen mit Zellen in Suspension oder adhärenten Zellen in Verbindung mit Mikrocarriern geeignet. Das Gerät ist zur Kultivierung von Hybridomen und vielen anderen Zelltypen (z. B. CHO-, NSO- und SF-Zellen) optimiert. CELLine™ adhere (AD) wurde speziell für das Wachstum von adhärenten Zellen (z. B. HEK-, BHK- und CHO-Zellen) konzipiert. Das Zellenfach des CELLine™ AD Bioreaktors ist mit einer gewebten PET-Matrix ausgerüstet, die eine optimale Oberfläche für die Zellhaftung bietet.
  • Hocheffizient - 50- bis 100-mal höhere Produktkonzentrationen im Vergleich zu klassischen Zellkultur-Einweggeräten
  • Einfache Verwendung wie bei herkömmlichen Zellkulturflaschen
  • 90 % geringerer Verbrauch an Nährmedien-Zusatzstoffen und weniger Aufwand bei der Handhabung als bei herkömmlichen Flaschen
  • Gute Stapelbarkeit
  • Einzeln verpackt in leicht zu öffnenden Blisterpackungen medizinischer Güte, gammasterilisiert, pyrogenfrei