Anion exchange chromatography columns, HiTrap™ DEAE FF
Lieferant: Cytiva
17-5055-01 17-5154-01
17-5055-01EA 189 CHF
17-5055-01 17-5154-01
Anion exchange chromatography columns, HiTrap™ DEAE FF
Chromatographiesäulen
Die Säule HiTrap™ DEAE FF ist vorgepackt mit DEAE Sepharose™ Fast Flow, und ist ein schwacher Anionenaustauscher für kleinvolumige Proteinaufreinigungen sowie das Screening von Bindungs- und Elutionsbedingungen.
  • Schnelle, einfache Ionenaustausch-Trennungen entweder allein oder seriell geschaltet
  • Hohe Flussraten und gutes Scale-up-Potenzial
  • Verwenden Sie einen schwachen Ionenaustauscher, wenn die Selektivität eines starken Ionenaustauschers nicht ausreichend ist
  • Kalkulierbares Scale-up
The active end of the charged group is the same for DEAE Sepharose Fast Flow and ANX Sepharose Fast Flow (high sub), the difference is the length of the carbon chain of the charged group. DEAE Sepharose Fast Flow has a diethylaminoethyl-group bound to the agarose whilst ANX Sepharose 4 Fast Flow (high sub) has a diethylaminopropyl group attached.
Q, SP, DEAE, and CM Sepharose Fast Flow are based on a robust, 6% highly cross-linked beaded agarose matrix with good flow properties and high loading capacities. ANX Sepharose 4 Fast Flow (high sub) is based on 4% highly cross-linked beaded agarose. This results in a medium with higher porosity, which is particularly useful for the purification of high molecular mass proteins.