Gelfiltrationssäulen, HiPrep™ mit Sephacryl® S-400 HR
Lieferant: Cytiva
28-9356-04 28-9356-05
28-9356-04EA 997 CHF
28-9356-04 28-9356-05
Gelfiltrationssäulen, HiPrep™ mit Sephacryl® S-400 HR
Chromatographiesäulen
HiPrep™ 16/60 Sephacryl® S-400 HR und HiPrep™ 26/60 Sephacryl® S-400 HR sind vorgepackte Gelfiltrationssäulen für die präparative Trennung von Biomolekülen von bis zu 5 ml bzw. 13 ml Probenvolumen. Sephacryl® S-400 dient zur Trennung von Polysacchariden, Makromolekülen mit erweiterten Strukturen und sogar kleinen Plasmiden.
  • Maximale Rückgewinnung und minimale unspezifische Adsorption mit langanhaltender chemischer und physikalischer Stabilität aufgrund der hydrophilen, starren Allyl-Dextran/Bisacrylamid-Matrix
  • Säulen bieten reproduzierbare