VWR®, Kolben, runder Boden, zwei Hälse mit Normschliffen
Lieferant: VWR Collection
201-0542EA 30.5 CHF
201-0542 201-0540 201-0541 201-0543 201-0545 201-0544
VWR®, Kolben, runder Boden, zwei Hälse mit Normschliffen
Kolben Rundkolben
Borosilikatglas 3.3, klar, mit abgewinkeltem Seitenhals, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Die kostengünstige Alternative für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor. Mit weiß-mattiertem Beschriftungsfeld und aufgedruckter Bestellnummer zur einfachen Nachbestellung.
DIN 12394
Zertifizierungen: DIN 12394.