VWR®, Kolben, runder Boden, mit drei Hälsen und Normschliff
Lieferant: VWR Collection
201-0546EA 39.3 CHF
201-0546 201-0547 201-0548 201-0549 201-0552
VWR®, Kolben, runder Boden, mit drei Hälsen und Normschliff
Kolben Rundkolben
Borosilikatglas 3.3, klar, mit zwei abgewinkelten Seitenhälsen.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen
Preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Laboranwendungen. Mit weißer Beschriftungsfläche. Aufgedruckte Bestellnummer zur einfachen Nachbestellung.
DIN 12394
Zertifizierungen: DIN 12394.