VWR®, Kolben, runder Boden mit drei Hälsen und Normschliff
Lieferant: VWR Collection
201-0554EA 65.7 CHF
201-0554 201-0555 201-0553 201-0557 201-0556
VWR®, Kolben, runder Boden mit drei Hälsen und Normschliff
Kolben Rundkolben
Borosilikatglas 3.3, klar, mit zwei parallelen Seitenhälsen.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen
Die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Laboranwendungen. Mit weißer Beschriftungsfläche. Aufgedruckte Bestellnummer zur einfachen Nachbestellung.
Zertifizierungen: DIN 12394