Mini-Exsikkatoren, Mini Black Basic
Lieferant: Bohlender
V1840-06 V1940-06
467-0124EA 299 CHF
467-0124 467-0127
Mini-Exsikkatoren, Mini Black Basic
Exsikkatoren Trockenkammern
Nicht-transparente schwarze polycarbonat Scheiben reduzieren den Lichteinfall und schützen die Proben vor ultravioletter Strahlung. Tür mit Schnappverschluss und integrierter Dichtung für einfaches Öffnen und dichtes Verschließen. Temperaturbeständig von -35 bis +70 °C, geeignet für die Verwendung unter normalen Druckbedingungen.
  • Große Öffnung und Tür mit weitem Öffnungswinkel bieten dem Benutzer Zugang zum gesamten Innenraum
  • Robuste Konstruktion, leicht, tragbar und stapelbar
  • Premium Modell inklusive Hygrometer und zwei Zwischenböden
Lieferumfang: Werden mit Trockenmittel in einem praktischen, wiederverschließbaren Behälter geliefert.