Mini-Exsikkatoren, Mini Protect Basic
Lieferant: Bohlender
V1842-06 V1942-06
467-0125EA 276 CHF
467-0125 467-0128
Mini-Exsikkatoren, Mini Protect Basic
Exsikkatoren Trockenkammern
Orangefarbene polycarbonat, Scheiben reduzieren den Lichteinfall und schützen die Proben vor ultravioletter Strahlung. Tür mit Schnappverschluss und integrierter Dichtung für einfaches Öffnen und dichtes Verschließen. Temperaturbeständig von -35 bis +70 °C, geeignet für die Verwendung unter normalen Druckbedingungen.
  • Große Öffnung und Tür mit weitem Öffnungswinkel bieten dem Benutzer Zugang zum gesamten Innenraum
  • Robuste Konstruktion, leicht, tragbar und stapelbar
  • Premium Modell inklusive Hygrometer und zwei Zwischenböden
Lieferumfang: Werden mitMore Product Information