Ionenaustauschchromatographie-Medien, CM Sepharose™ Fast Flow
Lieferant: Cytiva
17-0719-01 17-0719-10
17-0719-01EA 824 CHF
17-0719-01 17-0719-10
Ionenaustauschchromatographie-Medien, CM Sepharose™ Fast Flow
Protein-Aufbereitungs Protein Purification Resins
CM Sepharose™ Fast Flow ist ein schwacher Kationenaustauscher basieren auf der bekannten Sepharose™ Fast Flow Ionenaustauscherplattform, die in großem Umfang für die präparative Proteintrennung in Forschungs- und Industrieanwendungen verwendet wird.
  • Bewährter schwacher Anionenaustauscher für industrielle Downstream-Prozesse
  • Häufig für das Einfangen und Reinigen von Zwischenprodukten von einer Vielzahl von zugelassenen Biopharmazeutika verwendet
  • Hohe chemische Stabilität für bewährte CIP- und Desinfektionsprotokolle
  • Die hydrophile Natur der Basismatrix gewährleistet geringe nicht-spezifische Bindung, was zu niedrigen Anteilen an Verunreinigungen aus Wirtszellen im Elutionspool führt
CM Sepharose Fast Flow has high chemical stability, allowing well proven cleaning-in-place (CIP) and sanitisation protocols. Scale-up with CM Sepharose Fast Flow is straight forward and the medium is available in a range of pre-packed process development tools. As member of the BioProcess media range, CM Sepharose Fast Flow meets industrial demands with security of supply and comprehensive technical and regulatory support.
CM Sepharose Fast Flow is part of the Sepharose Fast Flow ion exchange platform, which has been the industrial standard for ion exchange chromatography during recent decades. It is composed of crosslinked 6% agarose beads, with carboxymethyl (CM) weak cation exchange groups.