Kjeldahl-Wägepapier, Sorte B-2, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
10347671 10347673 10347670 10347672
512-0602EA 67.1 CHF
512-0602 512-0604 512-0601 512-0603
Kjeldahl-Wägepapier, Sorte B-2, Whatman™
Wägepapier
Dieses Wägepapier löst sich rückstandsfrei in Säurelösungen auf, was beispielsweise für die Kjeldahl-Analyse von Stickstoff im Boden wichtig ist.
  • Transparent und glatt
  • Vereinfacht den Probentransfer
  • Quantitativer Transfer vom Papier